Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAND2 Protein
Código de producto. 16021120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16021120 200 μg 200 microgramos
16001120 10 μg 10 microgramos
16041120 50 μg 50 microgramos
16091110 100 μg 100 microgramos
16031120 500 μg 500 microgramos
16011120 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16021120
Marca: enQuireBio™ QP6142ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HAND2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_068808.1
ID de gen (Entrez) 9464
Nombre HAND2 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HAND2
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSLVGGFPHH PVVHHEGYPF AAAAAASRCS HEENPYFHGW LIGHPEMSPP DYSMALSYSP EYASGTANRK ERRRTQSINS AFAELRECIP NVPADTKLSK IKTLRLATSY IAYLMDLLAK DDQNGEAEAF KAEIKKTDVK EEKRKKELNE ILKSTVSSND KKTKGRTGWP QHVWALELKQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.