Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAND1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HAND1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNLVGSY AHHHHHHHPH PAHPMLHEPF LFGPASRCHQ ERPYFQSWLL SPADAAPDFP AGGPPPAAAA AATAYGPDAR PGQSPGRLEA LGGRLGRRKG SGPKKERRRT ESINSAFAEL RECIPNVPAD TKLSKIKTLR LATSYIAYLM DVLAKDAQSG DPEAFKAELK KADGGRESKR KRELQQHEGF PPALGPVEKR IKGRTGWPQQ VWALELNQ |
| Tampón | The HAND1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |