Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAGH / GLO2 / Glyoxalase II Protein
Código de producto. p-7155348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16076061 10 μg 10 microgramos
16016071 50 μg 50 microgramos
16066061 100 μg 100 microgramos
16096061 200 μg 200 microgramos
16006071 500 μg 500 microgramos
16086061 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16076061
Marca: enQuireBio™ QP8709ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HAGH / GLO2 / Glyoxalase II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001035517.1
ID de gen (Entrez) 3029
Nombre HAGH / GLO2 / Glyoxalase II Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HAGH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia KVEVLPALTD NYMYLVIDDE TKEAAIVDPV QPQKVVDAAR KHGVKLTTVL TTHHHWDHAG GNEKLVKLES GLKVYGGDDR IGALTHKITH LSTLQVGSLN VKCLATPCHT SGHICYFVSK PGGSEPPAVF TGDTLFVAGC GKFYEGTADE MCKALLEVLG RLPPDTRVYC GHEYTINNLK FARHVEPGNA AIREKLAWAK EKYSIGEPTV PSTLAEEFTY NPFMRVREKT VQQHAGETDP VTTMRAVRRE KDQFKMPRD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.