Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAGH / GLO2 / Glyoxalase II Protein
Código de producto. 16066061
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16066061
Marca: enQuireBio™ QP8709ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HAGH / GLO2 / Glyoxalase II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001035517.1
ID de gen (Entrez) 3029
Nombre HAGH / GLO2 / Glyoxalase II Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen HAGH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia KVEVLPALTD NYMYLVIDDE TKEAAIVDPV QPQKVVDAAR KHGVKLTTVL TTHHHWDHAG GNEKLVKLES GLKVYGGDDR IGALTHKITH LSTLQVGSLN VKCLATPCHT SGHICYFVSK PGGSEPPAVF TGDTLFVAGC GKFYEGTADE MCKALLEVLG RLPPDTRVYC GHEYTINNLK FARHVEPGNA AIREKLAWAK EKYSIGEPTV PSTLAEEFTY NPFMRVREKT VQQHAGETDP VTTMRAVRRE KDQFKMPRD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.