Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAAO Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HAAO Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMERRLG VRAWVKENRG SFQPPVCNKL MHQEQLKVMF IGGPNTRKDY HIEEGEEVFY QLEGDMVLRV LEQGKHRDVV IRQGEIFLLP ARVPHSPQRF ANTVGLVVER RRLETELDGL RYYVGDTMDV LFEKWFYCKD LGTQLAPIIQ EFFSSEQYRT GKPIPDQLLK EPPFPLSTRS IMEPMSLDAW LDSHHRELQA GTPLSLFGDT YETQVIAYGQ GSSEGLRQNV DVWLWQLEGS SVVTMGGRRL SLAPDDSLLV LAGTSYAWER TQGSVALSVT QDPACKKPLG |
| Tampón | HAAO protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |