Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HAAO Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre | HAAO Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMERRLG VRAWVKENRG SFQPPVCNKL MHQEQLKVMF IGGPNTRKDY HIEEGEEVFY QLEGDMVLRV LEQGKHRDVV IRQGEIFLLP ARVPHSPQRF ANTVGLVVER RRLETELDGL RYYVGDTMDV LFEKWFYCKD LGTQLAPIIQ EFFSSEQYRT GKPIPDQLLK EPPFPLSTRS IMEPMSLDAW LDSHHRELQA GTPLSLFGDT YETQVIAYGQ GSSEGLRQNV DVWLWQLEGS SVVTMGGRRL SLAPDDSLLV LAGTSYAWER TQGSVALSVT QDPACKKPLG |
| Tampón | HAAO protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?