Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GULP1 Protein
Código de producto. 15919268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15919268 5 μg 5 microgramos
15909268 20 μg 20 microgramos
15999258 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15919268
Marca: enQuireBio™ QP120695ug
A cDNA sequence encoding the GULP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GULP1 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNRAFSR KKDKTWMHTP EALSKHFIPY NAKFLGSTEV EQPKGTEVVR DAVRKLKFAR HIKKSEGQKI PKVELQISIY GVKILEPKTK EVQHNCQLHR ISFCADDKTD KRIFTFICKD SESNKHLCYV FDSEKCAEEI TLTIGQAFDL AYRKFLESGG KDVETRKQIA GLQKRIQDLE TENMELKNKV QDLENQLRIT QVSAPPAGSM TPKSPSTDIF DMIPFSPISH QSSMPTRNGT QPPPVPSRST EIKRDLFGAE PFDPFNCGAA DFPPDIQSKL DEMQEGFKMG LTLEGTVFCL DPLDSRC
Tampón GULP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.