Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Guanylate cyclase activator 2B Protein
Código de producto. p-7154200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16019250 10 μg 10 microgramos
16059250 50 μg 50 microgramos
16009250 100 μg 100 microgramos
16039250 200 μg 200 microgramos
16049250 500 μg 500 microgramos
16029250 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16019250
Marca: enQuireBio™ QP7537ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_009033.1
ID de gen (Entrez) 2981
Nombre Guanylate cyclase activator 2B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Guca2b
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia VYIQYQGFRV QLESMKKLSD LEAQWAPSPR LQAQSLLPAV CHHPALPQDL QPVCASQEAS SIFKTLRTIA NDDCELCVNV ACTGCL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.