Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Guanylate cyclase activator 2B Protein
Código de producto. p-7154198
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16029240
Marca: enQuireBio™ QP7537ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_009033.1
ID de gen (Entrez) 2981
Nombre Guanylate cyclase activator 2B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Guca2b
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia VYIQYQGFRV QLESMKKLSD LEAQWAPSPR LQAQSLLPAV CHHPALPQDL QPVCASQEAS SIFKTLRTIA NDDCELCVNV ACTGCL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.