Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTPase ERas Protein
Código de producto. 16006421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16006421 100 μg 100 microgramos
16016421 10 μg 10 microgramos
16056421 50 μg 50 microgramos
16036421 200 μg 200 microgramos
16046421 500 μg 500 microgramos
16026421 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16006421 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8776ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTPase ERas, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_853510.1
ID de gen (Entrez) 3266
Nombre GTPase ERas Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ERAS
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia LPTKPGTFDL GLATWSPSFQ GETHRAQARR RDVGRQLPEY KAVVVGASGV GKSALTIQLN HQCFVEDHDP TIQDSYWKEL TLDSGDCILN VLDTAGQAIH RALRDQCLAV CDGVLGVFAL DDPSSLIQLQ QIWATWGPHP AQPLVLVGNK CDLVTTAGDA HAAAAALAHS WGAHFVETSA KTRQGVEEAF SLLVHEIQRV QEAMAKEPMA RSCREKTRHQ KATCHCGC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.