Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTP-binding nuclear protein Ran Protein
Código de producto. 16084320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084320 100 μg 100 microgramos
16094320 10 μg 10 microgramos
16034330 50 μg 50 microgramos
16014330 200 μg 200 microgramos
16024330 500 μg 500 microgramos
16004330 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16084320
Marca: enQuireBio™ QP6583ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GTP-binding nuclear protein Ran, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001287725.1
ID de gen (Entrez) 5901
Nombre GTP-binding nuclear protein Ran Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAN
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AAQGEPQVQF KLVLVGDGGT GKTTFVKRHL TGEFEKKYVA TLGVEVHPLV FHTNRGPIKF NVWDTAGQEK FGGLRDGYYI QAQCAIIMFD VTSRVTYKNV PNWHRDLVRV CENIPIVLCG NKVDIKDRKV KAKSIVFHRK KNLQYYDISA KSNYNFEKPF LWLARKLIGD PNLEFVAMPA LAPPEVVMDP ALAAQYEHDL EVAQTTALPD EDDDL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.