Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Growth / differentiation factor 9 Protein
Código de producto. 15989799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15989799 1 mg 1 miligramo
15979799 10 μg 10 microgramos
15919809 50 μg 50 microgramos
15969799 100 μg 100 microgramos
15999799 200 μg 200 microgramos
15909809 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 15989799
Marca: enQuireBio™ QP6076ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Growth/differentiation factor 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001275753.1
ID de gen (Entrez) 2661
Nombre Growth / differentiation factor 9 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GDF9
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GQETVSSELK KPLGPASFNL SEYFRQFLLP QNECELHDFR LSFSQLKWDN WIVAPHRYNP RYCKGDCPRA VGHRYGSPVH TMVQNIIYEK LDSSVPRPSC VPAKYSPLSV LTIEPDGSIA YKEYEDMIAT KCTCR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.