Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Código de producto. 16008931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16008931 100 μg 100 microgramos
16018931 10 μg 10 microgramos
16058931 50 μg 50 microgramos
16038931 200 μg 200 microgramos
16048931 500 μg 500 microgramos
16028931 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16008931
Marca: enQuireBio™ QP9890ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Group XIIA secretory phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_110448.2
ID de gen (Entrez) 81579
Nombre Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PLA2G12A
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QEQAQTTDWR ATLKTIRNGV HKIDTYLNAA LDLLGGEDGL CQYKCSDGSK PFPRYGYKPS PPNGCGSPLF GVHLNIGIPS LTKCCNQHDR CYETCGKSKN DCDEEFQYCL SKICRDVQKT LGLTQHVQAC ETTVELLFDS VIHLGCKPYL DSQRAACRCH YEE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.