missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GRAP2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GRAP2 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEAVAKFDFT ASGEDELSFH TGDVLKILSN QEEWFKAELG SQEGYVPKNF IDIQFPKWFH EGLSRHQAEN LLMGKEVGFF IIRASQSSPG DFSISVRHED DVQHFKVMRD NKGNYFLWTE KFPSLNKLVD YYRTNSISRQ KQIFLRDRTR EDQGHRGNSL DRRSQGGPHL SGAVGEEIRP SMNRKLSDHP PTLPLQQHQH QPQPPQYAPA PQQLQQPPQQ RYLQHHHFHQ ERRGGSLDIN DGHCGTGLGS EMNAALMHRR HTDPVQLQAA GRVRWARALY DFEALEDDEL GFHSGEVVEV LDSSNPSWWT GRLHNKLGLF PANYVAPMTR |
| Tampón | The GRAP2 protein solution (0.5 mg/ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 30% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido