Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GRAP2 Protein
Código de producto. p-7149900
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15909198
Marca: enQuireBio™ QP120462ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A cDNA sequence encoding the GRAP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifica
Nombre GRAP2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEAVAKFDFT ASGEDELSFH TGDVLKILSN QEEWFKAELG SQEGYVPKNF IDIQFPKWFH EGLSRHQAEN LLMGKEVGFF IIRASQSSPG DFSISVRHED DVQHFKVMRD NKGNYFLWTE KFPSLNKLVD YYRTNSISRQ KQIFLRDRTR EDQGHRGNSL DRRSQGGPHL SGAVGEEIRP SMNRKLSDHP PTLPLQQHQH QPQPPQYAPA PQQLQQPPQQ RYLQHHHFHQ ERRGGSLDIN DGHCGTGLGS EMNAALMHRR HTDPVQLQAA GRVRWARALY DFEALEDDEL GFHSGEVVEV LDSSNPSWWT GRLHNKLGLF PANYVAPMTR
Tampón The GRAP2 protein solution (0.5 mg/ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT, 1mM EDTA and 30% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato