Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Granzyme B / GZMB Protein
Código de producto. 16071070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16071070 100 μg 100 microgramos
16081070 10 μg 10 microgramos
16021080 50 μg 50 microgramos
16001080 200 μg 200 microgramos
16011080 500 μg 500 microgramos
16091070 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16071070
Brand: enQuireBio™ QP6136ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Granzyme B / GZMB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_004122.2
ID de gen (Entrez) 3002
Nombre Granzyme B / GZMB Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GZMB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia IIGGHEAKPH SRPYMAYLMI WDQKSLKRCG GFLIRDDFVL TAAHCWGSSI NVTLGAHNIK EQEPTQQFIP VKRPIPHPAY NPKNFSNDIM LLQLERKAKR TRAVQPLRLP SNKAQVKPGQ TCSVAGWGQT APLGKHSHTL QEVKMTVQED RKCESDLRHY YDSTIELCVG DPEIKKTSFK GDSGGPLVCN KVAQGIVSYG RNNGMPPRAC TKVSSFVHWI KKTMKRY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.