Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPC4 Protein
Código de producto. 15989148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15989148 10 μg 10 microgramos
15909158 2 μg 2 microgramos
15999148 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15989148
Marca: enQuireBio™ QP1203410ug
A cDNA sequence encoding the GPC4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GPC4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSSSLP SNVCNDERMA AGNGNEDDCW NGKGKSRYLF AVTGNGLANQ GNNPEVQVDT SKPDILILRQ IMALRVMTSK MKNAYNGNDV DFFDISDESS GEGSGSGCEY QQCPSEFDYN ATDHAGKSAN EKADS
Tampón GPC4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.