Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPC3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GPC3 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADPQPPPPPP DATCHQVRSF FQRLQPGLKW VPETPVPGSD LQVCLPKGPT CCSRKMEEKY QLTARLNMEQ LLQSASMELK FLIIQNAAVF QEAFEIVVRH AKNYTNAMFK NNYPSLTPQA FEFVGEFFTD VSLYILGSDI NVDDMVNELF DSLFPVIYTQ LMNPGLPDSA LDINECLRGA RRDLKVFGNF PKLIMTQVSK SLQVTRIFLQ ALNLGIEVIN TTDHLKFSKD CGRMLTRMWY CSYCQGLMMV KPCGGYCNVV MQGCMAGVVE IDKYWREYIL SLEELVNGMY RIYDMENVLL GLFSTIHDSI QYVQKNAGKL TTTIGKLCAH SQQRQYRSAY YPEDLFIDKK VLKVAHVEHE ETLSSRRREL IQKLKSFISF YSALPGYICS HSPVAENDTL CWNGQELVER YSQKAARNGM KNQFNLHELK MKGPEPVVSQ IIDKLKHINQ LLRTMSMPKG RVLDKNLDEE GFESGDCGDD EDECIGGSGD GMIKVKNQLR FLAELAYDLD VDDAPGNSQQ ATPKDNEIST FHNLGNVHHH HHHH |
| Tampón | GPC3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |