Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GP2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GP2 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MPHLMERMVG SGLLWLALVS CILTQASAVQ RGYGNPIEAS SYGLDLDCGA PGTPEAHVCF DPCQNYTLLD EPFRSTENSA GSQGCDKNMS GWYRFVGEGG VRMSETCVQV HRCQTDAPMW LNGTHPALGD GITNHTACAH WSGNCCFWKT EVLVKACPGG YHVYRLEGTP WCNLRYCTVP RDPSTVEDKC EKACRPEEEC LALNSTWGCF CRQDLNSSDV HSLQPQLDCG PREIKVKVDK CLLGGLGLGE EVIAYLRDPN CSSILQTEER NWVSVTSPVQ ASACRNILER NQTHAIYKNT LSLVNDFIIR DTILNINFQC AYPLDMKVSL QAALQPIVSS LNVSVDGNGE FIVRMALFQD QNYTNPYEGD AVELSVESVL YVGAILEQGD TSRFNLVLRN CYATPTEDKA DLVKYFIIRN SCSNQRDSTI HVEENGQSSE SRFSVQMFMF AGHYDLVFLH CEIHLCDSLN EQCQPSCSRS QVRSEVPAID LARVLDLGPI TRRGAQSPGV MNGTPSTAGF LVAWPMVLLT VLLAWLF |
| Tampón | GP2 solution is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.5, 80mM NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |