Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNG4 Protein
Código de producto. 15999108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15999108 2 μg 2 microgramos
15979108 10 μg 10 microgramos
15989108 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15999108
Marca: enQuireBio™ QP120192ug
A cDNA sequence encoding the GNG4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GNG4 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKEGMSN NSTTSISQAR KAVEQLKMEA CMDRVKVSQA AADLLAYCEA HVREDPLIIP VPASENPFRE KKFFC
Tampón The GNG4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.