missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNG4 Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre | GNG4 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKEGMSN NSTTSISQAR KAVEQLKMEA CMDRVKVSQA AADLLAYCEA HVREDPLIIP VPASENPFRE KKFFC |
| Tampón | The GNG4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?