missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GNG11 Protein

Código de producto. 15999098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15999098 20 μg 20 microgramos
15909108 5 μg 5 microgramos
15989098 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999098

Marca: enQuireBio™ QP1201620ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the GNG11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre GNG11 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPALHIE DLPEKEKLKM EVEQLRKEVK LQRQQVSKCS EEIKNYIEER SGEDPLVKGI PEDKNPFKEK GSC
Tampón The GNG11 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.