Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNG11 Protein
Código de producto. 15909108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15909108 5 μg 5 microgramos
15999098 20 μg 20 microgramos
15989098 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15909108
Marca: enQuireBio™ QP120165ug
A cDNA sequence encoding the GNG11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GNG11 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPALHIE DLPEKEKLKM EVEQLRKEVK LQRQQVSKCS EEIKNYIEER SGEDPLVKGI PEDKNPFKEK GSC
Tampón The GNG11 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.