Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNB5 Protein
Código de producto. p-7152782
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16060820
Marca: enQuireBio™ QP6103ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNB5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006569.1
ID de gen (Entrez) 10681
Nombre GNB5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GNB5
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MATEGLHENE TLASLKSEAE SLKGKLEEER AKLHDVELHQ VAERVEALGQ FVMKTRRTLK GHGNKVLCMD WCKDKRRIVS SSQDGKVIVW DSFTTNKEHA VTMPCTWVMA CAYAPSGCAI ACGGLDNKCS VYPLTFDKNE NMAAKKKSVA MHTNYLSACS FTNSDMQILT ASGDGTCALW DVESGQLLQS FHGHGADVLC LDLAPSETGN TFVSGGCDKK AMVWDMRSGQ CVQAFETHES DINSVRYYPS GDAFASGSDD ATCRLYDLRA DREVAIYSKE SIIFGASSVD FSLSGRLLFA GYNDYTINVW DVLKGSRVSI LFGHENRVST LRVSPDGTAF CSGSWDHTLR VWA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.