missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMNN Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GMNN Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMNPS MKQKQEEIKE NIKNSSVPRR TLKMIQPSAS GSLVGRENEL SAGLSKRKHR NDHLTSTTSS PGVIVPESSE NKNLGGVTQE SFDLMIKENP SSQYWKEVAE KRRKALYEAL KENEKLHKEI EQKDNEIARL KKENKELAEV AEHVQYMAEL IERLNGEPLD NFESLDNQEF DSEEETVEDS LVEDSEIGTC AEGTVSSSTD AKPCI |
| Tampón | The protein solution contains 20mM Tris pH 8.0, 100mM NaCl and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?