Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GM-CSF Protein
Código de producto. 18351318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
500 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18351318 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18128540 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18156240 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
18146750 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 50 microgramos
18706807 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
5 options
Código de producto. 18351318
Marca: R&D Systems™ 215GM010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 6-30 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P04141.1
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 1437
Peso molecular 14 kDa
Nombre GM-CSF
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human GM-CSF protein Ala18-Glu144
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.