Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLYATL2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GLYATL2 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLVLHNS QKLQILYKSL EKSIPESIKV YGAIFNIKDK NPFNMEVLVD AWPDYQIVIT RPQKQEMKDD QDHYTNTYHI FTKAPDKLEE VLSYSNVISW EQTLQIQGCQ EGLDEAIRKV ATSKSVQVDY MKTILFIPEL PKKHKTSSND KMELFEVDDD NKEGNFSNMF LDASHAGLVN EHWAFGKNER SLKYIERCLQ DFLGFGVLGP EGQLVSWIVM EQSCELRMGY TVPKYRHQGN MLQIGYHLEK YLSQKEIPFY FHVADNNEKS LQALNNLGFK ICPCGWHQWK CTPKKYC |
| Tampón | The GLYATL2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
| Mostrar más |