Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLYATL2 Protein
A cDNA sequence encoding the GLYATL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
Nombre | GLYATL2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909058
|
enQuireBio™
QP12000-2UG |
2 μg |
en la oferta
2 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15989048
|
enQuireBio™
QP12000-10UG |
10 μg |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15999048
|
enQuireBio™
QP12000-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
GLYATL2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GLYATL2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLVLHNS QKLQILYKSL EKSIPESIKV YGAIFNIKDK NPFNMEVLVD AWPDYQIVIT RPQKQEMKDD QDHYTNTYHI FTKAPDKLEE VLSYSNVISW EQTLQIQGCQ EGLDEAIRKV ATSKSVQVDY MKTILFIPEL PKKHKTSSND KMELFEVDDD NKEGNFSNMF LDASHAGLVN EHWAFGKNER SLKYIERCLQ DFLGFGVLGP EGQLVSWIVM EQSCELRMGY TVPKYRHQGN MLQIGYHLEK YLSQKEIPFY FHVADNNEKS LQALNNLGFK ICPCGWHQWK CTPKKYC | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |