missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Glucosylceramidase/GBA Protein

Código de producto. p-7139358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18783969 1 mg 1 miligramo
18797068 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18783969 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7410GHB01M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Measured by its ability to hydrolyze 4-methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside. The specific activity is >200 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P04062.3
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Sodium Citrate.
ID de gen (Entrez) 2629
Peso molecular M.W. (Observed): 60-75 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 56 kDa
Nombre Acid beta-glucosidase, alglucerase, Beta-glucocerebrosidase, D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase, EC 3.2.1.45, GBA, GBA1, GC, GCB, GLUC, glucosidase, beta, acid, glucosidase, beta; acid (includes glucosylceramidase), glucosylceramidase, imiglucerase, lysosomal glucocerebrosidase
Cantidad 1 mg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Glucosylceramidase/GBA protein Ala40-Gln536, with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión Glucosylceramidase/GBA
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.