Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein
Código de producto. 16010830
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16010830
Marca: enQuireBio™ QP6104ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucosamine-6-phosphate isomerase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Número de acceso NP_005462.1
ID de gen (Entrez) 10007
Nombre Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GNPDA1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MKLIILEHYS QASEWAAKYI RNRIIQFNPG PEKYFTLGLP TGSTPLGCYK KLIEYYKNGD LSFKYVKTFN MDEYVGLPRD HPESYHSFMW NNFFKHIDIH PENTHILDGN AVDLQAECDA FEEKIKAAGG IELFVGGIGP DGHIAFNEPG SSLVSRTRVK TLAMDTILAN ARFFDGELTK VPTMALTVGV GTVMDAREVM ILITGAHKAF ALYKAIEEGV NHMWTVSAFQ QHPRTVFVCD EDATLELKVK TVKYFKGLML VHNKLVDPLY SIKEKETEKS QSSKKPYSD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt