Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLP-1R / GLP1R Protein
Código de producto. 16080740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16080740 10 μg 10 microgramos
16020750 50 μg 50 microgramos
16070740 100 μg 100 microgramos
16000750 200 μg 200 microgramos
16010750 500 μg 500 microgramos
16090740 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16080740
Marca: enQuireBio™ QP6090ye10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002053.3
ID de gen (Entrez) 2740
Nombre GLP-1R / GLP1R Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Glp1r
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia RPQGATVSLW ETVQKWREYR RQCQRSLTED PPPATDLFCN RTFDEYACWP DGEPGSFVNV SCPWYLPWAS SVPQGHVYRF CTAEGLWLQK DNSSLPWRDL SECEESKRGE RSSPEEQLLF LY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 98.9% as determined by SDS-PAGE.