Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GKN2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GKN2 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKHHHHHHASYEVFNIISPS NNGGNVQETV TIDNEKNTAI INIHAGSCSS TTIFDYKHGY IASRVLSRRA CFILKMDHQN IPPLNNLQWY IYEKQALDNM FSSKYTWVKY NPLESLIKDV DWFLLGSPIE KLCKHIPLYK GEVVENTHNV GAGGCAKAGL LGILGISICA DIHV |
| Tampón | GKN2 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.0. |
| Mostrar más |