Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIPC2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GIPC2 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPLKLR GKKKAKSKET AGLVEGEPTG AGGGSLSASR APARRLVFHA QLAHGSATGR VEGFSSIQEL YAQIAGAFEI SPSEILYCTL NTPKIDMERL LGGQLGLEDF IFAHVKGIEK EVNVYKSEDS LGLTITDNGV GYAFIKRIKD GGVIDSVKTI CVGDHIESIN GENIVGWRHY DVAKKLKELK KEELFTMKLI EPKKAFEIEP RSKAGKSSGE KIGCGRATLR LRSKGPATVE EMPSETKAKA IEKIDDVLEL YMGIRDIDLA TTMFEAGKDK VNPDEFAVAL DETLGDFAFP DEFVFDVWGV IGDAKRRGL |
| Tampón | The GIPC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
| Mostrar más |