Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIPC2 Protein
Código de producto. 15998978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15998978 5 μg 5 microgramos
15988978 20 μg 20 microgramos
15978978 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15998978
Marca: enQuireBio™ QP119765ug
A cDNA sequence encoding the GIPC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GIPC2 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPLKLR GKKKAKSKET AGLVEGEPTG AGGGSLSASR APARRLVFHA QLAHGSATGR VEGFSSIQEL YAQIAGAFEI SPSEILYCTL NTPKIDMERL LGGQLGLEDF IFAHVKGIEK EVNVYKSEDS LGLTITDNGV GYAFIKRIKD GGVIDSVKTI CVGDHIESIN GENIVGWRHY DVAKKLKELK KEELFTMKLI EPKKAFEIEP RSKAGKSSGE KIGCGRATLR LRSKGPATVE EMPSETKAKA IEKIDDVLEL YMGIRDIDLA TTMFEAGKDK VNPDEFAVAL DETLGDFAFP DEFVFDVWGV IGDAKRRGL
Tampón The GIPC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.