Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GINS4 Protein
Código de producto. p-7149826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15908978 2 μg 2 microgramos
15998968 10 μg 10 microgramos
15988968 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15908978
Proveedor: enQuireBio™ QP119732ug
A cDNA sequence encoding the GINS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 84296
Nombre GINS4 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GINS4
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTEEVDFLGQ DSDGGSEEVV LTPAELIERL EQAWMNEKFA PELLESKPEI VECVMEQLEH MEENLRRAKR EDLKVSIHQM EMERIRYVLS SYLRCRLMKI EKFFPHVLEK EKTRPEGEPS SLSPEELAFA REFMANTESY LKNVALKHMP PNLQKVDLFR AVPKPDLDSY VFLRVRERQE NILVEPDTDE QRDYVIDLEK GSQHLIRYKT IAPLVASGAV QLI
Tampón GINS4 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl,20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.