missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GINS4 Protein

Código de producto. 15998968
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998968

Marca: enQuireBio™ QP1197310ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the GINS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 84296
Nombre GINS4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GINS4
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTEEVDFLGQ DSDGGSEEVV LTPAELIERL EQAWMNEKFA PELLESKPEI VECVMEQLEH MEENLRRAKR EDLKVSIHQM EMERIRYVLS SYLRCRLMKI EKFFPHVLEK EKTRPEGEPS SLSPEELAFA REFMANTESY LKNVALKHMP PNLQKVDLFR AVPKPDLDSY VFLRVRERQE NILVEPDTDE QRDYVIDLEK GSQHLIRYKT IAPLVASGAV QLI
Tampón GINS4 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl,20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado