Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GID8 Protein
Código de producto. 15918968
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15918968
Marca: enQuireBio™ QP119705ug
A cDNA sequence encoding the GID8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre GID8 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSYAEKP DEITKDEWME KLNNLHVQRA DMNRLIMNYL VTEGFKEAAE KFRMESGIEP SVDLETLDER IKIREMILKG QIQEAIALIN SLHPELLDTN RYLYFHLQQQ HLIELIRQRE TEAALEFAQT QLAEQGEESR ECLTEMERTL ALLAFDSPEE SPFGDLLHTM QRQKVWSEVN QAVLDYENRE STPKLAKLLK LLLWAQNELD QKKVKYPKMT DLSKGVIEEP K
Tampón GID8 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.