Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GHRP 2 Protein
Código de producto. 15948958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
15948958 25 mg 25 miligramos
15958958 5 mg 5 miligramos
15938958 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 15948958
Marca: enQuireBio™ QP1196825mg
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre GHRP 2 Protein
Cantidad 25 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia H-D-Ala-D-2-Nal-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
Tampón The GHRP-2 hormone was lyophilized with no additives.
Grado de pureza o calidad Greater than 99.0% as determined by analysis by RP-HPLC.