Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GGH Protein
Código de producto. 15918938
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15918938
Marca: enQuireBio™ QP119605ug
A cDNA sequence encoding the GGH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 8836
Nombre GGH Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GGH
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRPHGDTAKK PIIGILMQKC RNKVMKNYGR YYIAASYVKY LESAGARVVP VRLDLTEKDY EILFKSINGI LFPGGSVDLR RSDYAKVAKI FYNLSIQSFD DGDYFPVWGT CLGFEELSLL ISGECLLTAT DTVDVAMPLN FTGGQLHSRM FQNFPTELLL SLAVEPLTAN FHKWSLSVKN FTMNEKLKKF FNVLTTNTDG KIEFISTMEG YKYPVYGVQW HPEKAPYEWK NLDGISHAPN AVKTAFYLAE FFVNEARKNN HHFKSESEEE KALIYQFSPI YTGNISSFQQ CYIFD
Tampón The GGH solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.