Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Genome polyProtein
Código de producto. 16088510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16088510 100 μg 100 microgramos
16098510 10 μg 10 microgramos
16038520 50 μg 50 microgramos
16018520 200 μg 200 microgramos
16028520 500 μg 500 microgramos
16008520 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16088510
Marca: enQuireBio™ QP7370ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Genome polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Genome polyProtein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia NPVENYIDSV LNEVLVVPNI QPSTSVSSHA APALDAAETG HTSSVQPEDM IETRYVITDQ TRDETSIESF LGRSGCIAMI EFNTSSDKTE HDKIGKGFKT WKVSLQEMAQ IRRKYELFTY TRFDSEITIV TAAAAQGNDS GHIVLQFMYV PPGAPVPEKR DDYTWQSGTN ASVFWQEGQP YPRFTIPFMS IASAYYMFYD GYDGDSAASK YGSVVTNDMG TICVRIVTSN QKHDSNIVCR IYHKAKHIKA WCPRPPRAVA YQHTHSTNYI PSNGEATTQI KTRPDVFTVT NV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.