Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human General transcription factor IIF subunit 2 Protein
Código de producto. 16011040
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16011040
Marca: enQuireBio™ QP6132ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) General transcription factor IIF subunit 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004119.1
ID de gen (Entrez) 2963
Nombre General transcription factor IIF subunit 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GTF2F2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AERGELDLTG AKQNTGVWLV KVPKYLSQQW AKASGRGEVG KLRIAKTQGR TEVSFTLNED LANIHDIGGK PASVSAPREH PFVLQSVGGQ TLTVFTESSS DKLSLEGIVV QRAECRPAAS ENYMRLKRLQ IEESSKPVRL SQQLDKVVTT NYKPVANHQY NIEYERKKKE DGKRARADKQ HVLDMLFSAF EKHQYYNLKD LVDITKQPVV YLKEILKEIG VQNVKGIHKN TWELKPEYRH YQGEEKSD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.