Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF11 Protein
Código de producto. p-7152082
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15975999 5 μg 5 microgramos
15955999 20 μg 20 microgramos
15935999 100 μg 100 microgramos
15965999 500 μg 500 microgramos
15945999 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15975999
Marca: enQuireBio™ QP53695ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_005802.1
ID de gen (Entrez) 10220
Nombre GDF11 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen GDF11
Actividad biológica Alkaline phosphatase activity was demonstrated in ATDC5 cells significantly at concentrations less than 100 ng/ml. Typical ED50 is in the range of 10 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia NLGLDCDEHS SESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGQCEYM FMQKYPHTHL VQQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNDK QQIIYGKIPG MVVDRCGCS
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.