missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GDF10 Protein

Código de producto. 15998888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15998888 5 μg 5 microgramos
15988888 20 μg 20 microgramos
15978888 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998888

Marca: enQuireBio™ QP119475ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the GDF10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 2662
Nombre GDF10 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GDF10
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQWDEPRVCS RRYLKVDFAD IGWNEWIISP KSFDAYYCAG ACEFPMPKIV RPSNHATIQS IVRAVGIIPG IPEPCCVPDK MNSLGVLFLD ENRNVVLKVY PNMSVDTCAC R
Tampón The GDF10 solution (0.5 mg/ml) contains 10mM Sodium citrate (pH 3.5), 1mM DTT, 40% glycerol and 0.1M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.