Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF10 Protein
Código de producto. p-7149800
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15998888
Marca: enQuireBio™ QP119475ug
A cDNA sequence encoding the GDF10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2662
Nombre GDF10 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GDF10
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQWDEPRVCS RRYLKVDFAD IGWNEWIISP KSFDAYYCAG ACEFPMPKIV RPSNHATIQS IVRAVGIIPG IPEPCCVPDK MNSLGVLFLD ENRNVVLKVY PNMSVDTCAC R
Tampón The GDF10 solution (0.5 mg/ml) contains 10mM Sodium citrate (pH 3.5), 1mM DTT, 40% glycerol and 0.1M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.