Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005250.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2660 |
| Nombre | GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | MSTN |
| Actividad biológica | MPC-11 cell cytotoxicity significantly induced by less than 50 ng/ml which corresponds to an activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |