Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Código de producto. 15915919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
15915919 10 μg 10 microgramos
15925919 2 μg 2 microgramos
2 options
Código de producto. 15915919
Marca: enQuireBio™ QP532910UG
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_005250.1
ID de gen (Entrez) 2660
Nombre GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen MSTN
Actividad biológica MPC-11 cell cytotoxicity significantly induced by less than 50 ng/ml which corresponds to an activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia DFGLDCDEHS TESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGECEFV FLQKYPHTHL VHQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNGK EQIIYGKIPA MVVDRCGCS
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.