Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Código de producto. 15995799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15995799 5 μg 5 microgramos
15975799 25 μg 25 microgramos
15955799 100 μg 100 microgramos
15985799 500 μg 500 microgramos
15965799 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15995799
Marca: enQuireBio™ QP52655ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_005250.1
ID de gen (Entrez) 2660
Nombre GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen MSTN
Actividad biológica Bioactivity of Myostatin Propeptide was confirmed by measuring inhibition of myostatin induced cytotoxicity in MCP-11 cells. Typical ED50 is around 1 ug/ml myostatin propeptide.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MNENSEQKEN VEKEGLCNAC TWRQNTKSSR IEAIKIQILS KLRLETAPNI SKDVIRQLLP KAPPLRELID QYDVQRDDSS DGSLEDDDYH ATTETIITMP TESDFLMQVD GKPKCCFFKF SSKIQYNKVV KAQLWIYLRP VETPTTVFVQ ILRLIKPMKD GTRYTGIRSL KLDMNPGTGI WQSIDVKTVL QNWLKQPESN LGIEIKALDE NGHDLAVTFP GPGEDGLNPF LEVKVTDTPK RSRR
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.