Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-15 Protein
Código de producto. 15975629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15975629 50 μg 50 microgramos
15935629 100 μg 100 microgramos
15955629 200 μg 200 microgramos
15965629 500 μg 500 microgramos
15945629 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15975629
Marca: enQuireBio™ QP4998ye50ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDF-15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004855.2
ID de gen (Entrez) 9518
Nombre GDF-15 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GDF15
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia RNGDHCPLGP GRCCRLHTVR ASLEDLGWAD WVLSPREVQV TMCIGACPSQ FRAANMHAQI KTSLHRLKPD TVPAPCCVPA SYNPMVLIQK TDTGVSLQTY DDLLAKDCHC I
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.