Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDAP2 Protein
Código de producto. p-7154774
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16032641 10 μg 10 microgramos
16072641 50 μg 50 microgramos
16022641 100 μg 100 microgramos
16052641 200 μg 200 microgramos
16062641 500 μg 500 microgramos
16042641 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16032641
Marca: enQuireBio™ QP8095ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDAP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129061.1
ID de gen (Entrez) 54834
Nombre GDAP2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GDAP2
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDPLGAPSQF VDVDTLPSWG DSCQDELNSS DTTAEIFQED TVRSPFLYNK DVNGKVVLWK GDVALLNCTA IVNTSNESLT DKNPVSESIF MLAGPDLKED LQKLKGCRTG EAKLTKGFNL AARFIIHTVG PKYKSRYRTA AESSLYSCYR NVLQLAKEQS MSSVGFCVIN SAKRGYPLED ATHIALRTVR RFLEIHGETI EKVVFAVSDL EEGTYQKLLP LYFPRSLKEE NRSLPYLPAD IGNAEGEPVV PERQIRISEK PGAPEDNQEE EDEGLGVDLS FIGSHAFARM EGDIDKQRKL ILQGQLSEAA LQKQHQRNYN RWLCQARSED LSDIASLKAL YQTGVDNCGR TVMVVVGRNI PVTLIDMDKA LLYFIHVMDH IAVKEYVLVY FHTLTSEYNH LDSDFLKKLY DVVDVKYKRN LKAVYFVHPT FRSKVSTWFF TTFSVSGLKD KIHHVDSLHQ LFSAISPEQI DFPPFVLEYD ARVRSTRSSP SPGMVY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.