Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GCAT Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GCAT Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSALAQLRGI LEGELEGIRG AGTWKSERVI TSRQGPHIRV DGVSGGILNF CANNYLGLSS HPEVIQAGLQ ALEEFGAGLS SVRFICGTQS IHKNLEAKIA RFHQREDAIL YPSCYDANAG LFEALLTPED AVLSDELNHA SIIDGIRLCK AHKYRYRHLD MADLEAKLQE AQKHRLRLVA TDGAFSMDGD IAPLQEICCL ASRYGALVFM DECHATGFLG PTGRGTDELL GVMDQVTIIN STLGKALGGA SGGYTTGPGP LVSLLRQRAR PYLFSNSLPP AVVGCASKAL DLLMGSNTIV QSMAAKTQRF RSKMEAAGFT ISGASHPICP VMLGDARLAS RMADDMLKRG IFVIGFSYPV VPKGKARIRV QISAVHSEED IDRCVEAFVE VGRLHGALP |
| Tampón | GCAT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |